Stampa…
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 132 EUR
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₂S
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972907
CAS Number: 85952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,III