Stampa…
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC50011-1G PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA 87 EUR
APOSPC50011-1G APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743349
CAS Number: 163295-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III