Stampa…
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
PC50008-25G PC50008-5G
APOSPC50008-25GEA 533 EUR
APOSPC50008-25G APOSPC50008-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274321
CAS Number: 87327-65-9