Stampa…
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 451 EUR
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368984
CAS Number: 29848-59-7