p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇F₃O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192507 CAS Number: 29540-83-8 UN: 3265 ADR: 8,II |