Stampa…
3-bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208.006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22627833
CAS Number: 1262198-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III