Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 248 EUR
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Punto di fusione: 45…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660164
CAS Number: 886499-93-0