Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G PC499004-25G PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499004-1G APOSPC499004-25G APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041083
CAS Number: 1025718-84-6