Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-5-trifluoromethylphenol
PC499002-25G PC499002-5G
APOSPC499002-25GEA 104 EUR
APOSPC499002-25G APOSPC499002-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261190
CAS Number: 402-05-1
UN: 3265
ADR: 8,III