Stampa…
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC4989-1G PC4989-5G
APOSPC4989-1GEA 181 EUR
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BFNO₃
Peso molecolare: 237,04 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235050
CAS Number: 874219-31-5