Stampa…
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO₂
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039291
CAS Number: 82128-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III