Stampa…
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G PC49722-25G PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49722-1G APOSPC49722-25G APOSPC49722-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, grado tecnico
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094315
CAS Number: 189628-39-5