Stampa…
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC49721-100G PC49721-25G PC49721-5G
APOSPC49721-100GEA 85.8 EUR
APOSPC49721-100G APOSPC49721-25G APOSPC49721-5G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312758
CAS Number: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III