2',3'-Difluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC49704-100G
PC49704-25G
PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA
209
EUR
APOSPC49704-100G
APOSPC49704-25G
APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 97%
2',3'-Difluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆F₂O Peso molecolare: 156,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061274 CAS Number: 18355-80-1 |