Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49703-100G PC49703-25G PC49703-5G
APOSPC49703-100GEA 156 EUR
APOSPC49703-100G APOSPC49703-25G APOSPC49703-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013289
CAS Number: 98349-22-5