Stampa…
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49675-1G PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA 0 EUR
APOSPC49675-1G APOSPC49675-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, grado tecnico
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Peso molecolare: 300,8949 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09056796
CAS Number: 851368-08-6