5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49672-1G
PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA
261
EUR
APOSPC49672-1G
APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₃BrClF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22199307 CAS Number: 1332392-76-3 |