Tetrabutylammonium bifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₆H₃₇F₂N Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077877 CAS Number: 23868-34-0 UN: 2924 ADR: 3+8,II |