Stampa…
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 139 EUR
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formula: C₄H₆F₂O
Peso molecolare: 108,09 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797748
CAS Number: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III