2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅F₄NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15527448 CAS Number: 123572-58-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |