Stampa…
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 56.8 EUR
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115992
CAS Number: 22902-84-7