3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49640-10G
PC49640-1G
PC49640-5G
APOSPC49640-10GEA
331
EUR
APOSPC49640-10G
APOSPC49640-1G
APOSPC49640-5G
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Formula:
C7H2F2N2O2 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13193247 CAS Number: 1123172-88-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |