Stampa…
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4,5-difluorobenzoate
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,03 g/mol
Punto di fusione: 28…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458104
CAS Number: 878207-28-4