Stampa…
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 26.3 EUR
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 218,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847049
CAS Number: 133541-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III