1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂BrFN₂O₄ Punto di fusione: 93 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024181 CAS Number: 400-91-9 |