6-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-6-chloro-5-fluoropyrimidine
PC49628-1G
PC49628-5G
APOSPC49628-1GEA
56.8
EUR
APOSPC49628-1G
APOSPC49628-5G
6-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Formula:
C₄H₃ClFN₃ Peso molecolare: 147,5400 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14706712 CAS Number: 851984-15-1 |