Stampa…
2-Fluoropropenoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoroacrylic acid
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 111 EUR
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Formula: C₃H₃FO₂
Peso molecolare: 90.05 g/mol
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03424474
CAS Number: 430-99-9
UN: 3261
ADR: 8 III