Stampa…
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Punto di fusione: 140…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261248
CAS Number: 28314-81-0