Stampa…
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49608-1G PC49608-250MG PC49608-500MG PC49608-5G
APOSPC49608-1GEA 519 EUR
APOSPC49608-1G APOSPC49608-250MG APOSPC49608-500MG APOSPC49608-5G
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formula: C₉H₄BrF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089243
CAS Number: 1287218-49-8