Stampa…
Lanthanum(III) fluoride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 147 EUR
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, anidro 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Formula: F₃La
Peso molecolare: 195.9 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1493 °C
Densità: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011073
CAS Number: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8