Stampa…
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 109 EUR
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di ebollizione: 65…70 °C
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09955454
CAS Number: 7087-65-2