Stampa…
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 183 EUR
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226623
CAS Number: 21249-93-4