Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49575-1G PC49575-5G PC49575-2G
APOSPC49575-1GEA 212 EUR
APOSPC49575-1G APOSPC49575-5G APOSPC49575-2G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂Cl₂F₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 112290-01-4