Stampa…

Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Isopropyl Ester

PC4956-25G PC4956-5G
APOSPC4956-25GEA 61.1 EUR
APOSPC4956-25G APOSPC4956-5G
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₇H₉F₃O₃
Peso molecolare: 198,14 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C/28mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040990
CAS Number: 175230-50-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR