Stampa…
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
PC49549-5G PC49549-250MG PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 143 EUR
APOSPC49549-5G APOSPC49549-250MG APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di fusione: 163…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09031174
CAS Number: 851386-31-7