Stampa…
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49547-1G PC49547-250MG
APOSPC49547-1GEA 174 EUR
APOSPC49547-1G APOSPC49547-250MG
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene
Formula: C₇H₄F₄
Punto di ebollizione: 62…64 °C/62mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698573
CAS Number: 1214379-64-2