Stampa…
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 102 EUR
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Formula: C₇H₃F₅
Punto di ebollizione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698643
CAS Number: 1214338-85-8