Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC49544-1G PC49544-250MG PC49544-5G
APOSPC49544-1GEA 59.7 EUR
APOSPC49544-1G APOSPC49544-250MG APOSPC49544-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
Peso molecolare: 136,077 g/mol
Punto di fusione: 73…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226572
CAS Number: 52222-73-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III