Stampa…
Isopropyl trifluoroacetate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4954-25G PC4954-100G PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA 27.7 EUR
APOSPC4954-25G APOSPC4954-100G APOSPC4954-500G
Isopropyl trifluoroacetate 99%
Isopropyl trifluoroacetate
Formula: C₅H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 73 °C/749mmHg
Punto di fusione: < –78 °C
Densità: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013566
CAS Number: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II