Stampa…
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 444 EUR
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₃ClF₃N
Punto di ebollizione: 24 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11840989
CAS Number: 1135283-18-9