Stampa…
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 1110 EUR
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 100 °C/53mmHg
Densità: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657964
CAS Number: 51776-71-7