5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC4951-1G
PC4951-500MG
APOSPC4951-1GEA
1060
EUR
APOSPC4951-1G
APOSPC4951-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉ClF₃N₃O₃ Punto di fusione: 161…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00202620 CAS Number: 251097-82-2 |