Stampa…
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49504-1G PC49504-250MG
APOSPC49504-1GEA 844 EUR
APOSPC49504-1G APOSPC49504-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22041637
CAS Number: 1372103-92-8