Stampa…
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Trifluoromethylpiperidine
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 181 EUR
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₀F₃N
Peso molecolare: 153,15 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102068
CAS Number: 657-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III