Stampa…
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 611 EUR
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₀F₃N
Peso molecolare: 153,15 g/mol
Punto di ebollizione: 74…75 °C/33mmHg
Densità: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02183561
CAS Number: 768-31-0