Stampa…
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4950-1G PC4950-500MG
APOSPC4950-1GEA 1060 EUR
APOSPC4950-1G APOSPC4950-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide
Formula: C₁₁H₁₁ClF₃N₅O₂
Peso molecolare: 337,69 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202621
CAS Number: 251310-32-4