Stampa…
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 92.8 EUR
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₄H₂ClF₆I
Punto di ebollizione: 124…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093304
CAS Number: 240122-22-9