Stampa…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formula: C₃H₄F₃I
Punto di ebollizione: 80 °C
Densità: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038531
CAS Number: 460-37-7