Stampa…
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 17.6 EUR
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃INO
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052845
CAS Number: 97760-98-0