Stampa…
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
PC49444-100G PC49444-1KG PC49444-500G
APOSPC49444-100GEA 14.7 EUR
APOSPC49444-100G APOSPC49444-1KG APOSPC49444-500G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 90%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₆H₇F₃O₃
Peso molecolare: 184,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000424
CAS Number: 372-31-6
UN: 3272
ADR: 3,III